Läs mer
Eppendorf™ U-formad polypropen 384 Well Twin Tec PCR mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10394423 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10394423
Brand: Eppendorf™ 0030128524
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med automatiserade system. U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering.
Kompatibel med automatiserade system. U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
  • U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
  • Minimal böjning av kjolar
  • Kontinuerlig kjol för kompatibilitet med automatiserade system
  • Staplingsbar
  • 8 hål i kjolen hjälper till att placera och ta bort från det termiska cyklerblocket, t.ex. med gripdon
  • Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,47± 0,25 mm)
  • Lämplig för alla vanliga termocyklister med 384 brunnar
  • 45 μL max brunnsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Formatera 96 brunnar
Array 16 x 24
Färg Klart
Produkttyp 384-Well Twin Tec PCR mikroplatta
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Antal Wells 384
Total volym (metrisk) Tja 45μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Antal per förpackning 25
Plattkompatibilitet Automatiserade system
Kvantitet 25/Pk.