Läs mer
Eppendorf™ U-formad polypropen 384 Well Twin Tec PCR mikroplatta
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Kompatibel med automatiserade system. U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
- U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
- Minimal böjning av kjolar
- Kontinuerlig kjol för kompatibilitet med automatiserade system
- Staplingsbar
- 8 hål i kjolen hjälper till att placera och ta bort från det termiska cyklerblocket, t.ex. med gripdon
- Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,47± 0,25 mm)
- Lämplig för alla vanliga termocyklister med 384 brunnar
- 45 μL max brunnsvolym
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 25 Pk. |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 45μ L |
| Visa mer |