Learn More
Eppendorf™ U-formad polypropen 384 Well Twin Tec PCR mikroplatta
GREENER_CHOICE
Product Code. p-8004550 Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Product Code. 10374173
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030128532
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kompatibel med automatiserade system. U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering.
Kompatibel med automatiserade system. U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
  • U-formad inre brunnskontur för enkel identifiering
  • Minimal böjning av kjolar
  • Kontinuerlig kjol för kompatibilitet med automatiserade system
  • Staplingsbar
  • 8 hål i kjolen hjälper till att placera och ta bort från det termiska cyklerblocket, t.ex. med gripdon
  • Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,47± 0,25 mm)
  • Lämplig för alla vanliga termocyklister med 384 brunnar
  • 45 μL max brunnsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Med streckkod
Färg Blått
Material Polypropen
Antal Wells 384
Total volym (metrisk) Tja 45μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Antal per förpackning 25
Plattkompatibilitet Automatiserade system
Kvantitet 25 st