Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Ojämlika raka koniska slanganslutningar
BIOPHARMA
Produktkod. p-8000638
Portstorlek:
1,6/7,5 mm
Borrningsstorlek: 1,6 till 7,5 mm
Borrningsstorlek: 4,6 till 7,5 mm
Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 11914289
Brand: Kartell™ 7087700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med olika inlopps- och utloppsdiametrar.
  • För användning med flexibla slangar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4-8 mm till 10-12 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Diameter (engelska) Yttre 0,15 till 0,31 tum, 0,39 till 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4 till 8 mm, 10 till 12 mm
För användning med För flexibelt rör
Förpackningsmängd 10/Pk.
Portstorlek Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm
Form Rak
Flexibilitet Flexibel
Produkttyp Ojämn rak konisk slangkoppling