Läs mer
Masterflex™ Bulkhead Union kompressionskoppling, polypropen
För användning med:
1/2 tum slang OD
1/4 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Montera kopplingar till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning.
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Med plastgrepp
- Bedömd till 220 psi maximalt vid 25° C
- Användbar från 0 till 100° C
- Sterilisering: Etylenoxid (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | 1/2 tum slang OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Portstorlek | 15/32 tums öppning; 3-7/32 x 15/16 tum. |
| Maximalt tryck | 220 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Produkttyp | Kompressionskoppling |