Läs mer
Buerkle™ Universella graderade bägare av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Beskrivning
- Kan användas som engångsbruk
- Tillverkad av transparent polypropen
- Autoklaveringsbar
- Utrymmesbesparande: bägare staplas i varandra
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) bas | 31 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Speciellt formade piper möjliggör enkel hällning av vätskor |
| Ökar | 5 mL |
| Kvantitet | Varje |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |