Läs mer
Ratiolab™ Urinbägare i polypropen
Produktkod. 10369182
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10369182 125 ml Paket med 500
15187073 60 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10369182 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 5921182
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla urinprover i dessa bägare. Ratiolab™ Urinbägare av polypropen är idealiska för provtagning, transport och lagring av fasta, degiga och flytande prover.
  • Finns i polypropen (PP) eller polystyren (PS)
  • Praktiska bägare och flaskor för flera ändamål
  • Idealisk för den kliniska rutinen
  • Med rött skruvlock
  • Levereras i icke-steril eller steril, individuellt förpackad
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 500 Pk.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Produkttyp Urinbägare