Läs mer
Kartell™ Urinbehållare, polystyren
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Individuellt förpackade aseptiska behållare förhindrar kontaminering av provet
- Bifogad etikett underlättar korrekt datainsamling
- Permmanent gjutna graderingar för att identifiera uppsamlingsvolymen
- CE-märkning
- IVD godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urinprovbehållare |
| Graderad | Ja |
| Material | Polystyren |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE –IVD |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| För användning med (applikation) | Samling av urin och biologiska prover |
| Höjd (metrisk) | 85.5 mm |
| Visa mer |