Läs mer
Welch™ Vakuumregulator av polypropen
Produktkod. 11896423 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Typ MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11896423 Typ MP/MPC 301, 601, 901, 1201 Varje
1 options
Produktkod. 11896423 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 700458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 SEK
    2898.45 SEK / Paket med 1
    Save 246.55 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-10-2026
Specifikationer
Djup (metriskt) 92 mm
För användning med (utrustning) Typ MP/MPC 301, 601, 901, 1201
Höjd (metrisk) 110 mm
Material Polypropen
Vikt (metrisk) 138 g
Bredd (metrisk) 86 mm
Visningstyp Digital
Tryckområde 1000 till 1 mbar
Produkttyp Vakuumregulator