Läs mer
BRAND™ Ventillock av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2, 10 ml
25 ml
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Autoklaveringsbar
- För användning med &seripettorhandel;
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventillock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 2, 10 ml |
| För användning med (utrustning) | Seripettor™ / Seripettor™ pro |