Läs mer
Bel-Art™ Vattenbadställ i polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
21.3 x 11 x 11.1 cm
21.3 x 11 x 12.7 cm
För användning med (utrustning):
10 to 13 mm Test Tubes
13 till 16 mm provrör
25 till 30 mm provrör
Håller:
15 provrör
50 provrör
72 Test Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slitstarkt polypropenställ som sjunker till botten av ett vattenbad och förblir upprätt vid omrörning
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Mått: 8,375 L x 4,312 tum (213 x 110 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | 25 till 30 mm provrör |
| Typ | Provrörsställ |
| Håller | 15 provrör |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B x H) | 21.3 x 11 x 12.7 cm |
| Längd (metrisk) | 21.3 cm |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Höjd (metrisk) | 12.7 cm |