Läs mer
Kartell™ Vattenstrålepump av polypropen
Produktkod. 10020991
Change view
Max. Vakuum:
20 mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Vakuum Förpackningsstorlek
10020991 20 mbar Varje
1 options
Produktkod. 10020991 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0139500
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Evakuerar en 5L behållare till 20mbar på ca 19min, vattentryck 100kPa. Kartell™ Vattenstrålepump av polypropen fungerar på tryck upp till 1 000 kPa.
  • Backventil eliminerar bakflöde
  • Användbar för att suga för att slösa bort eventuella kemikalier eller för filterarbete
  • Lätt demonterad för rengöring
  • Evakueringsmunstycket avsmalnar från 9 till 16 mm.
  • Tillbehörsanslutningarna kan skjutas på evakueringsslangen för att fungera som en snabb frigöring från pumpen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Max. Vakuum 20 mbar
Material Polypropen
Användningsområden Filtrering
Maximalt tryck 980,66 kpa