Läs mer
Cole-Parmer™ Vägtrattar av polypropen
Produktkod. 13159849 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13159849 Polypropen Paket med 50
1 options
Produktkod. 13159849 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0612702
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer Vägtrattar av polypropen, Beskrivning: Storlek: Liten, för användning med: Volumetrisk kolv, designad för att passa mikrobrunnsplattor
Specifikationer
Material Polypropen
Beskrivning Storlek: Small
För användning med (applikation) Volumetrisk kolv
För användning med (utrustning) Designad för att passa mikrobrunnsplattor
Produkttyp Vägningstratt