Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Vågtrattar, polypropen
Produktkod. 15352224 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Beskrivning:
Storlek: Medium
Storlek: Micro
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15352224 Storlek: Micro Paket med 96
15146526 Storlek: Medium Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15352224 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0612700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1564.51 SEK / Paket med 96
    Save 110.49 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen Anti-Static Vägtrattar säkerställer fullständig provöverföring.
  • Autoklaveringsbar
  • 6 månaders garanti
  • Dessa engångstrattar av polypropen (PP) är designade för att passa i mätkolvar
  • Ena sidan av tratten är tillplattad så att du kan ställa tratten plant på en våg
Specifikationer
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Storlek: Micro
För användning med (applikation) Volumetrisk kolv
För användning med (utrustning) Designad för att passa mikrobrunnsplattor
Produkttyp Vägningstratt