Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Vågtrattar, polypropen
Produktkod. p-8006918 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Beskrivning:
Storlek: Medium
Storlek: Micro
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 96
Produktkod. 15146526
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0612704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen Anti-Static Vägtrattar säkerställer fullständig provöverföring.
  • Autoklaveringsbar
  • 6 månaders garanti
  • Dessa engångstrattar av polypropen (PP) är designade för att passa i mätkolvar
  • Ena sidan av tratten är tillplattad så att du kan ställa tratten plant på en våg
Specifikationer
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Storlek: Medium
För användning med (applikation) Volumetrisk kolv
För användning med (utrustning) Designad för att passa mikrobrunnsplattor
Produkttyp Vägningstratt