Läs mer
VITLAB™ PP Erlenmeyerkolv med bred mun
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
GL 40; NS 34/35
GL 52; NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Erlenmeyer-kolvar har en platt botten, konisk kropp och avsmalnande neck. Dessa plastflaskor är designade för maximal användarbekvämlighet, med en bred öppning, skruvlock och tryckt skala. Flaskorna är tillverkade av brottsäker, transparent polypropen och är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
Topp med bred mun och skruvlock
Topp med bred mun och skruvlock
- Stor öppning gör det enkelt att tillsätta vätskor och pulver, även utan tratt
GL-gängor stödjer ett starkt grepp om skruvlocket för säker förvaring - Kan även användas med NS-proppar (ingår ej)
- Enkel innehållsidentifiering, mätning och övervakning
- För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
- Brottsäker plast är mycket säkrare än glas
- Visar utmärkt kemikalieresistens
- Värmebeständig och lämplig för användning i mikrovågsugnar
- Lätt vikt, lätt att använda och återvinningsbar
- Väl lämpad för lagring och odling av cellkulturer
- Enkel blandning av lösningar genom att virvla eller skaka utan risk för spill
- Minskad lösningsmedelsförlust med kokande vätskor och omkristallisation
- Lämplig för användning under en byrett under titrering
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Tryckta examen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Examen | 200 mL |
| Antal per förpackning | 4 |
| Form | Erlenmeyer |
| Mun stil | Bred |
| Förslutningstyp | Skruva |
| Visa mer |