Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Y-formade avsmalnande kontakter av polypropen
Portstorlek:
7,3 mm hål
9,7 mm hål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För användning med slangsystem och vakuumledningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För alla slangsystem och vakuumledning |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Portstorlek | 9,7 mm hål |
| Form | Y |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Oavsmalnande Y-rörkontakt |