Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Y-formade avsmalnande kontakter av polypropen
Produktkod. 12020592
Portstorlek:
7,3 mm hål
9,7 mm hål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12020592
Brand: Kartell™ 7046800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med alla slangsystem och vakuumledningar.
  • För användning med slangsystem och vakuumledningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Diameter (metrisk) 12 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) För alla slangsystem och vakuumledning
Förpackningsmängd 10/Pk.
Portstorlek 7,3 mm hål
Form Y
Färg Naturlig
Produkttyp Oavsmalnande Y-rörkontakt