Läs mer
Polypyrrole (undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polypyrrole |
| CAS | 30604-81-0 |
| Molekylformel | (C4 H5 N)mon |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Basotronic PYR, Coreron YE, Lutamer ES 9567, Lutamer P 160, PPY 12, Poly(1H-pyrrole), Polyazole, Pyrrole Homopolymer, Pyrrole Polymer, ST-Poly |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H |
| LEDER | C1=CC=CN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.089 |
| Formel vikt | 67.042 |