Läs mer
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves
Produktkod. 12322239
Encompass
Change view
Längd (metrisk):
350 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12322239 350 mm 1 par
1 options
Produktkod. 12322239 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer BEN.FTK/NT/35
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves, Length: 350 mm, Nitrile, Laboratory/Cleanroom Use: Yes, Latex Free: Yes, Liner Material: Cotton, Powdered: Powder-free, Quantity: 1 Each, Resistant To: Heat, chemicals, Temperature Max: 250 deg.C
Polysafe Heat & Water Resistant Gloves, Length: 350 mm, Nitrile, Laboratory/Cleanroom Use: Yes, Latex Free: Yes, Liner Material: Cotton, Powdered: Powder-free, Quantity: 1 Each, Resistant To: Heat, chemicals, Temperature Max: 250 deg.C
Withstands 100°C for 66 seconds or 250°C for 28 seconds, water resistant, cut resistant and flexible. 350mm length with nitrile and cotton lining for safety and comfort.
Specifikationer
Användning av laboratorium/renrum Yes
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Gloves
Temperatur (metrisk) Max 250°C
Liner material Cotton
Kvantitet 1 Each
Motståndskraftig mot Heat, chemicals
Längd (metrisk) 350 mm