Description
- Ingen tid slösas bort på diabeläggningsprocedurer
- Inga pengar slösas bort på dyra lim
- Pålitlig och enhetlig beläggning
- Minimal provförlust
- Pålitlig och säker adhesiv verkan
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Vävnadsskivor som är 2 till 5 μm tjocka |
| Mått (L x B) | 75 x 25 mm |