Läs mer
Polysorbat 20,∽ 55% laurinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443601 0.5 L 500ml
1 options
Produktkod. 11443601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 500ml
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Färg Gult
CAS 9005-64-5
Fysisk form Oljig vätska
Kvantitet 0.5 L
Analysprocentintervall ∽55%
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polysorbate 20
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20