Läs mer
Polysorbat 20, elektroforesreagens
Produktkod. 15437579
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437579 500 mL 500ml
15427579 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66278.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monolaurate; Tween™ 20
PubChem CID 443314
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Färg Färglös till gul
Namnnotering Elektroforesreagens
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >100 °C
Densitet 1.105 g/mL
Kvantitet 500 mL
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.47
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.