Läs mer
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
4 L
Förpackningsstorlek:
100ml
4 L
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431981 4 L 4 L
11416601 50 mL 50ml
11426601 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219472404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4980.00 SEK
    4743.84 SEK / 4 L
    Save 236.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Tween 20
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Färg Gult
Fysisk form Oljig vätska
Densitet 1.095 g/mL
Kvantitet 4 L
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat