Läs mer
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470645 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470645 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11470645 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210316891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1180.12 SEK / 1 L
    Save 59.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kommer från sorbitanester. Polysorbat 20, MP Biomedicals är ett nonjoniskt ytaktivt ämne som är lösligt/dispergerbart i vatten. Det används vanligtvis för framställning av stabila olja-i-vatten-emulsioner, särskilt i farmaceutiska tillämpningar.
Används som olja-i-vatten-emulgeringsmedel i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel etc. Det har använts vid förextraktion av membran för att avlägsna perifera proteiner. Det har använts som blockeringsmedel på nitrocellulosa.
Specifikationer
CAS 9005-64-5
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >100 °C (litteratur)
Densitet 1,095 g/ml (bokstavligen), 1.08-1.13
Koncentration Arbetskoncentration: Som blockeringsmedel på nitrocellulosa vid en typisk koncentration på 0,05%. Används vid en koncentration av 2 % för extraktion av membranbundna proteiner.
pH 5 till 7 (1 % vattenlösning) (litteraturuppgift)
Kvantitet 1 L
Brytningsindex n20/D 1.468 (bokstavligen)
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 cps vid 25 °C (bokstavligen)
MDL-nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate, Glycosperse L-20X, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, TWEEN™, 20, PEG(20)sorbitan monolaurate
Löslighetsinformation Löslig/blandbar i vatten (1g/20 ml) för att ge en klar gul lösning; blandbar med alkohol, dioxan och etylacetat; praktiskt taget olösliga i flytande paraffin och fasta oljor (såsom mineralolja).
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formel vikt 1228
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.06mM