Läs mer
Polysorbat 20, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421981 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11421981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194724.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 500ml
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Polysorbat 20 används vanligtvis som ett emulgeringsmedel för framställning av stabila olja-i-vatten-emulsioner.
Tweens™ är en serie nonjoniska ytaktiva ämnen som härrör från sorbitanestrar.
  • De är lösliga eller dispergerbara i vatten men skiljer sig mycket i organisk och oljelöslighet.
  • Används som olja-i-vatten emulgeringsmedel i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel etc.
  • Polysorbat 20 är nonjoniska ytaktiva ämnen som härrör från sorbitanester.
Specifikationer
CAS 9005-64-5
Densitet 1.095g/mL, 1.08 – 1.13
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Klar, gul till bärnsten viskös vätska
Brytningsindex n20/D 1.468 (bokstavligen)
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-nummer MFCD00165986
Viskositet 400 cps
Synonym tween 20, polysorbate 20, polyoxyethylene sorbitan monolaurate, polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate, polysorbate inn, 2-2-3,4-bis 2-hydroxyethoxy oxolan-2-yl-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethyl dodecanoate, alkest tw 20, polysorbate 20 nf, polysorbate 40 nf
Löslighetsinformation Löslig/blandbar i vatten för att ge en klar gul lösning; blandbar med alkohol, dioxan och etylacetat.
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formel vikt ungefär 1 228 g/mol
Kvalitet Cellkulturreagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 0.06 mM