Läs mer
Polysorbate 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 10381435 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
20ml
4 L
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10381435 200 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
15528264 20 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 20ml
15548264 1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 1 L
15538264 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
15558264 19 L Ståltrumma 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10381435 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 411604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 SEK
    3134.14 SEK / Paket med 1
    Save 135.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Kvantitet 200 mL
Flampunkt 148.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.11kg
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Kvalitet Multi-Compendial/NF