Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polysorbate 20 |
| Kvantitet | 20 mL |
| Flampunkt | 148,00 °C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Densitet | 1L = 1.11kg |
| IUPAC-namn | 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat |
| Kvalitet | Multi-Compendial/NF |