Läs mer
Polysorbate 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15538264 Handla allt J.T.Baker Produkter
4 L, Smal mun bärnstensfärgad glasflaska, 4 L
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
20ml
4 L
Varje
Produktkod. 15538264
Brand: Avantor J.T.Baker 411603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Kvantitet 4 L
Flampunkt 148.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.11kg
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat
Kvalitet Multi-Compendial/NF
Product Content Correction
Product Title
Polysorbate 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™ >