Läs mer
Polysorbate 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15558264 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
20ml
4 L
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558264 19 L Ståltrumma 19 L
15528264 20 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 20ml
10381435 200 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
15548264 1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 1 L
15538264 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15558264 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 411607
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20
Kvantitet 19 L
Flampunkt 148.00°C
Förpackning Ståltrumma
Densitet 1L = 1.11kg
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Kvalitet Multi-Compendial/NF