Läs mer
Polysorbate 20
Produktkod. 10503874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Förpackningstyp:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
250ml
5 L
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp unitSize
10503874 5 L Plastflaska 5 L
10700941 5 mL Glasflaska 5ml
10246910 250 mL Glasflaska 250ml
10491081 1 L Glasflaska 1 L
10698313 25 L Plast trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10503874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233360051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel C26H50O10
Synonym Polyoxietylen(20)sorbitanmonolaurat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbat 20
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000 g/mL
Förpackningstyp Plastflaska
Kvantitet 5 L
Löslighet Löslighet i vatten: 100g/L. Andra lösligheter: 100g/L isopropylalkohol, xylen, olöslig i mineralolja, 10g/L propylenglykol
Form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.