Läs mer
Polysorbat 20
Beskrivning
Används för att solubilisera membranproteiner under isolering och rening. Polysorbat 20 används som vätmedel i smaksatta mundroppar. Det fungerar som ett tvättmedel i Western blots och ELISA och förhindrar antikroppsbindning. Det är ett solubiliseringsmedel av membranproteiner. Inom farmaceutisk kemi används det som hjälpämne för att stabilisera emulsioner och suspensioner. Vidare används det som dispergeringsmedel, stabiliseringsmedel, smörjmedel och används även i krämer, salvor, salvor, skyddskrämer, balsam, pomader, läppstift, mascaror och gloss.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polysorbate 20 |
| Kokpunkt | >100 °C |
| Densitet | 1.105 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.47 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.