Läs mer
Polysorbat 20, Vegetabiliskt, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15538304 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
1 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538304 200 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 200ml
15548304 1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538304 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 460004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-64-5
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165986
InChI-nyckel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 20, Vegetable
Kvantitet 200 mL
Flampunkt 148.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.08kg
IUPAC-namn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Kvalitet Multi-Compendial/NF