Läs mer
Polysorbate 40
Produktkod. 10559633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
Produktkod. 10559633
Brand: Thermo Scientific Acros 334140025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-66-7
Molekylformel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165345
InChI-nyckel DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 40
Färg Gult
Fysisk form Viskös vätska eller pasta vid 25 °C
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt >200°C
Hydroxylvärde 89 to 105mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Förtvålningsvärde 41 to 52mg KOH/g
Viskositet ca.200 mPa.s (50°C)
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
IUPAC-namn 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.