Läs mer
Polysorbat 40
Produktkod. 11398116
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398116 100 mL 100ml
11308126 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15030.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522,68 g/mol
Polysorbat 40 har använts i en studie för att bedöma bestämning av jodid i urin baserat på ett kemiluminescenssystem. Det har också använts i en studie för att undersöka leveransen av astaxantin och canthaxanthin till HepG2-celler. Används även som olja-i-vatten emulgeringsmedel i läkemedel, kosmetika, rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-66-7
Molekylformel (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD00165345
InChI-nyckel DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym tween r 40, unii-4nr71fn0ia, unii-sti11b5a2x, 4nr71fn0ia, sti11b5a2x, sorbitan, monohexadecanoate, poly oxy-1,2-ethanediyl derivs., polysorbate 40 usan:inn:ban:nf, sorbitan, monopalmitate polyoxyethylene deriv.
PubChem CID 92329579
IUPAC-namn 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 40
Densitet 1.09
Kvantitet 100 mL
Brytningsindex 1.47
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten. Löslig i isopropylalkohol (100 mg/ml) och xylen. Olöslig i propylenglykol och mineralolja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.