Läs mer
Polysorbate 60
Produktkod. 11328126
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328126 500 mL 500ml
11318126 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15031.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522.68 g/mol
Polysorbate 60 används i livsmedel, medicin, plast, kosmetika och andra industrier. Det är en utmärkt emulgator och ett av de element som utgör polyakrylnitrilfiberspinningsolja. Det används också som mjukgörande medel efter bearbetning av fiber och eliminerar statisk fiber och förbättrar dess mjukhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-67-8
Molekylformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Molekylvikt (g/mol) 522.68
MDL-nummer MFCD01780110
InChI-nyckel DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monostearate
IUPAC-namn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 60
Densitet 1.08
Merck Index 14,7582
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohols. Insoluble in oils.
Kvantitet 500 mL
Flampunkt >150°C (302°F)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.