Läs mer
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
200ml
20ml
4 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polysorbate 80 |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | 148.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Densitet | 1L = 1.08kg |
| Kvalitet | Multi-Compendial/NF |