Läs mer
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15469933 Handla allt Avantor Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Smal munn bärnstensglasflaska, med septum
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
200ml
20ml
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15469933 20 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 20ml
10554683 200 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 200ml
15528894 1 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 1 L
12615457 1 L Smal munn bärnstensglasflaska, med septum 1 L
15362724 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
15538894 19 L Ståltrumma 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15469933 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 411702
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvikt (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 80
pH 5.5
Kvantitet 20 mL
Flampunkt 148,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.08kg
Kvalitet Multi-Compendial/NF