Läs mer
Polysorbat 80 (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30012571
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012571 25 g
30011033 5 g
30011591 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP68943325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel C32H60O10
Molekylvikt (g/mol) 604.8
Synonym Polyethoxylated Sorbitan Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Ether Monooleate, Polyethylene Glycol Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylated Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Monosorbitan Monooleate, Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate, Polyoxyethylenesorbitan Oleate, Tween 80
LEDER [HO(CH2CH2O)w]C1COC([CH(OCH2CH2)yOH]CO[(CH2CH2O)z-1])[C@H]1[(OCH2CH2)OH].O=C(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)OC[CH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 80
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+