Läs mer
Polysorbat 80
Produktkod. 11358026
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358026 100 mL 100ml
11368026 500 mL 500ml
11378026 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13315.AE
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604,82 g/mol
Används för att solubilisera membranproteiner under isolering och rening. Polysorbat 80 används som ytaktivt medel i tvål, kosmetika, kroppstvättar, hårschampon, håravfallsbehandlingar, lotioner, krämer, badoljor och i munvatten inom hälsovårdsindustrin. Det fungerar som ett emulgeringsmedel i livsmedel som glass och vid beredning av antiarytmisk amiodaron. Vidare fungerar det som ett solubiliseringsmedel och hjälpämne i läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvikt (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Synonym Polyoxyethylene sorbitan monooleate
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 80
Kokpunkt >100 °C
Densitet 1.064
Merck Index 14,7582
Löslighetsinformation Blandas med vatten, etanol, bomullsfröolja, majsolja, etylacetat, metanol och toluen. Oblandbar med mineral- och vegetabiliska oljor.
Kvantitet 100 mL
Flampunkt >149 °C (300 °F)
Brytningsindex 1.475
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.