Läs mer
Polysorbat 80
Produktkod. 10410911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10410911 1 L 1 L
10389150 250 mL -
10048651 2.5 L 2.5 L
10246943 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10410911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278630010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Polysorbat 80, CAS-nummer-9005-65-6, Polyoxietylen(20)sorbitan monooleat, 1L, max 2 mg KOH/g, gul till bärnsten, 1,0800 g/ml, max 5 ppm, >110 grader. C, 65 till 80 mg KOH/g, äkta, 15, 7703, MFCD00082107, glasflaska, viskös vätska vid 25 grader. C, inomhus +20 grader. C, 1,4710 till 1,4730, 45 till 55 mg KOH/g | CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Synonym Polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbat 80
Färg Gul till bärnsten
Innehåll och lagring Inomhus+ 20 °C
Densitet 1.0800 g/mL
Förpackningstyp Glasflaska
Kvantitet 1 L
Löslighet Löslighet i vatten: 100g/L. Andra lösligheter: 100g/L isopropylalkohol, 10g/L xylen, olöslig i propylenglykol och mineralolja
Form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.