Läs mer
Polysorbate 80
Produktkod. p-2692440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
Produktkod. 10389150
Brand: Thermo Scientific Acros 278632500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polysorbate 80, CAS Number-9005-65-6, Polyoxyethylene(20)sorbitan monooleate, 1L, 2mg KOH/g max., Yellow to Amber, 1.0800g/mL, 5ppm max., >110 deg.C, 65 to 80mg KOH/g, Authentic, 15, 7703, MFCD00082107, Glass bottle, Viscous Liquid At 25 deg.C, Indoors +20 deg.C, 1.4710 to 1.4730, 45 to 55mg KOH/g | CAS: 9005-65-6 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | 604.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Synonym Polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbat 80
Färg Gul till bärnsten
Innehåll och lagring Inomhus+ 20 °C
Densitet 1.0800 g/mL
Kvantitet 250 mL
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-nummer MFCD00082107
Förpackningstyp Glasflaska
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 604.82
Löslighet Löslighet i vatten: 100g/L. Andra lösligheter: 100g/L isopropylalkohol, 10g/L xylen, olöslig i propylenglykol och mineralolja
Form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.