Läs mer
Polysorbat 80, Vegetabilisk, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15508304 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15508304 200 mL 200ml
15518304 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15508304 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 450004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32786.03 SEK
    27841.71 SEK / 200ml
    Save 4944.32 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvikt (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 80, Vegetable
Kvantitet 200 mL
Flampunkt 148,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.08kg
Kvalitet Multi-Compendial/NF