Läs mer
Polysorbat 85
Produktkod. 10505871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10505871 250 mL Glasflaska 250ml
10746432 25 mL Glasflaska 25ml
10555481 1 L Glasflaska 1 L
11966941 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10505871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334152500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-70-3
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD01779641
InChI-nyckel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 85
Färg Färglös
Syravärde 2mg KOH/g max.
Fysisk form Vätska
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kvantitet 250 mL
Flampunkt >200°C
Hydroxylvärde 38 to 52mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4700 to 1.4720
Förtvålningsvärde 83 to 98mg KOH/g
Viskositet 300 mPa.s (25°C)
Vatten 3% Max.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.