Läs mer
Polysorbat 85
Produktkod. 10555481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10555481 1 L Glasflaska 1 L
10746432 25 mL Glasflaska 25ml
10505871 250 mL Glasflaska 250ml
11966941 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10555481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334150010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-70-3
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD01779641
InChI-nyckel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 85
Färg Färglös
Syravärde 2 mg KOH/g max.
Fysisk form Vätska
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kvantitet 1 L
Flampunkt >200 °C
Hydroxylvärde 38 till 52 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4700 till 1,4720
Förtvålningsvärde 83 till 98 mg KOH/g
Viskositet 300 mPa (25 °C)
Vatten 3% Max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: 100 g/L isopropylalkohol, xylen och mineralolja, olösliga i propylenglykol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.