Läs mer
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3 piece stopper for Dropping Bottle
Beskrivning
- Includes a strong ungraduated glass pipette
- Includes a durable vinyl teat
- Includes a PP-stopper
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glass |
| Graderad | No |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Typ | 3 piece stopper for dropping bottles |
| För användning med (utrustning) | Dropping Bottle |