Beskrivning
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
- Total brunnsvolym på 10μ L för mikroplattor med rund brunn och 12,8μ L för plattbottnade mikroplattor
- Rekommenderad arbetsvolym upp till 8μ L
- Rund brunnsbotten för minskat luftinneslutning och förbättrad CV värden och Z-faktor
- Upphöjd brunnsbotten för högre känslighet
- Översvämningsreservoar på fyra sidor för att minska instrumentkontamination
- Lock finns separat. Corning lock (kat. nr. 3098) är kompatibelt med dessa mikroplattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 9,5 cm 2 |
| Array | 32 x 48 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | Upp till 8μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |