Läs mer
Greiner Bio-One Polystyren 24-brunnars cellkultur Multiwell Tallrik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10177380
Change view
Kulturområde:
1,9 cm 2
Produktkod. Kulturområde
10177380 1,9 cm 2
1 options
Produktkod. 10177380 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 662160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fysiskt modifierad för att införliva polära grupper, såsom karboxi- och hydroxylgrupper i plastytan. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Polystyren 24 brunnar cellkultur Multiwell Plattor blir hydrofila vilket avsevärt förbättrar vidhäftningen av celler till plastytan.
  • Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA, icke-pyrogena
  • Icke-cytotoxisk
  • Hög klarhet och låg autofluorescens
  • Locket möjliggör gasutbyte med lägsta möjliga avdunstning
  • Enpositionslock för att förhindra korskontaminering
  • Alfanumerisk brunnskodning
  • Kompatibel med automatiserade system
  • Lättöppnad förpackning
  • Lämplig för alla vanliga instrument och för automatisering
  • Tillväxtyta per brunn: 1,9 cm²
  • Arbetsvolym per brunn: 0,5 ml - 1,5 ml
  • TC ytbehandling
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 9001
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 1,9 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellstar Vävnadskultur
Typ Cellodlingsplatta med flera brunnar
Volym (metrisk) Fungerar 0,5 till 1,5 ml
Räkna väl 24
Dnase Free Ja
Inkluderar Lock
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Längd (metrisk) 127.76 mm
Bredd (metrisk) 85.48 mm
Höjd (metrisk) 19 mm