Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren 3-fack bricka
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11747444 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
460 x 307 x 63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11747444
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och organisera små laboratoriematerial. 3-facksbricka i polystyren passar in i de flesta lådor av standardstorlek.
  • Skydda små och ömtåliga föremål från brott eller andra skador
  • Passar i de flesta standardlådor eller förvaras på bänkar och hyllor
  • Mått:
    • Totalt (L x B x H): 460 x 307 x 63 mm
    • Fack (L x B):
      • 2 fack mäter 430 x 80 mm
      • 1 Fack mäter 430 x 110 mm
Specifikationer
Mått (L x B x H) 460 x 307 x 63 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 63 mm
Längd (metrisk) 460 mm
Material Polystyren
Typ Låda Fack
Bredd (metrisk) 307 mm
För användning med Små laboratoriematerial
Längd (engelska) 18,1 tum
Höjd (engelska) 2,5 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12,1 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras