Beskrivning
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 5 till 40μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Total volym (metrisk) Tja | 50μ L |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |